重要文件
B1126
Sigma-Aldrich
5-苄氧基吲哚-2-甲酸乙酯
同義詞:
5-苄氧基吲哚-2-羧酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H17NO3
CAS號碼:
分子量::
295.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C18H17NO3/c1-2-21-18(20)17-11-14-10-15(8-9-16(14)19-17)22-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,19H,2,12H2,1H3
InChI 密鑰
DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Reactant for preparation of indolyl ethanones as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • Reactant for preparation of histamine H3 receptor inverse agonists
  • Reactant for preparation of PPAR-γ binding agents with potential application to the treatment of osteoporosis
  • Reactant for preparation of Nonpeptide glycoprotein IIB/IIIA inhibitors
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)