product name
γ-氨基丁酸, BioXtra, ≥99%
產品線
BioXtra
化驗
≥99%
形狀
powder
技術
ligand binding assay: suitable
雜質
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
<0.1%
顏色
white
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): <0.04%
sulfate (SO42-): <0.05%
正離子痕跡
Al: <5 mg/kg
Ca: <20 mg/kg
Cu: <5 mg/kg
Fe: <5 mg/kg
K: <50 mg/kg
Mg: <50 mg/kg
NH4+: <500 mg/kg
Na: <70 mg/kg
Pb: <10 mg/kg
Zn: <5 mg/kg
SMILES 字串
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Olr1750(294204) , Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1