重要文件
15140
Sigma-Aldrich
双(2-氧代-3-噁唑烷基)次磷酰氯
≥97.0% (AT)
同義詞:
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8ClN2O5P
CAS號碼:
分子量::
254.56
Beilstein:
3654596
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (AT)
形狀
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
InChI 密鑰
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide[1].
其他說明
活化羧基,合成酰胺[2][3]、酯[4]、肽[5] 的试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)