重要文件
ALD00126
Sigma-Aldrich
[1,1 ′-联苯] -4-磺酰氟
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9FO2S
CAS號碼:
分子量::
236.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
SMILES 字串
O=S(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)(F)=O
InChI
1S/C12H9FO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI 密鑰
PNFCPDDYELHQKF-UHFFFAOYSA-N
應用
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
在与K. Barry Sharpless及其同事合作后,Sigma-Aldrich现可提供各种磺酰氟试剂,这些试剂经历了“Click II”反应。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.