文件
926728
Sigma-Aldrich
PMPBO
≥95%
同義詞:
N-Benzyl-N-(5-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)oxalamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H20N2O2
CAS號碼:
分子量::
344.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
154-155 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NC2=CC=C(C)C=C2C3=CC=CC=C3
應用
PMPBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yuntong Zhai et al.
The Journal of organic chemistry, 82(9), 4964-4969 (2017-04-22)
Diaryl formation is achieved by coupling phenols and (hetero)aryl halides under the catalysis of CuI/N,N'-bis(2-phenylphenyl) oxalamide (BPPO) or CuI/N-(2-phenylphenyl)-N'-benzyl oxalamide (PPBO) at 90 °C using DMF or MeCN as the solvent. Only 0.2-2 mol % CuI and ligand are required