重要文件
806420
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilino(oxo)acetic acid
同義詞:
[(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid, [(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl]formic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H5F6NO3
分子量::
301.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
品質等級
形狀
powder
SMILES 字串
O=C(C(O)=O)NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C10H5F6NO3/c11-9(12,13)4-1-5(10(14,15)16)3-6(2-4)17-7(18)8(19)20/h1-3H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
ZVYMTPNGDSQVIS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.