重要文件
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
H318O3P
CAS號碼:
分子量::
88.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥95 atom % 18O
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+2
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)/i1+2,2+2,3+2
InChI 密鑰
ABLZXFCXXLZCGV-FIXSIXJRSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)