文件
610003
Sigma-Aldrich
磷酸-18O4 溶液
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H3P18O4
分子量::
105.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
同位素純度
75 atom % 18O
分子量
104.0 by atom % calculation (75 atom % 18O)
濃度
~80 wt. % in H218O
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[18OH]P([18OH])([18OH])=[18O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-QVEBFPOWSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter