文件
05567
Supelco
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7D3H11NO5P
CAS號碼:
分子量::
226.18
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
應用
agriculture
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
相關類別
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)