Merck
全部照片(3)
重要文件
861510
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-四甲基联苯胺 二盐酸盐 水合物
97%
同義詞:
TMB 二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
CAS號碼:
分子量::
313.27 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI 密鑰
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
方便的水溶性形式的 TMB,用于测定过氧化物酶。
联苯胺的非致癌性替代品。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)