重要文件
858269
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸-5-甲酯
99%
同義詞:
L-谷氨酸 γ-甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS號碼:
分子量::
161.16
Beilstein:
1725252
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)