重要文件
8.00881
Sigma-Aldrich
氯甲酸乙酯
for synthesis
同義詞:
氯甲酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCOOC2H5
CAS號碼:
分子量::
108.52
Beilstein:
385653
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
208-778-5
NACRES:
NA.22
bp:
93 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽密度
3.74 (vs air)
蒸汽壓力
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
450 °C
842 °F
效力
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.7-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp
-81 °C
−81 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 16 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI 密鑰
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于合成
應用
合成级氯甲酸乙酯。CAS 541-41-3,EC编号208-778-5,化学式ClCOOC₂H₅。
分析報告
含量(GC, area%)≥ 98.0 %(a/a)密度(d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140鉴定(IR)通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F
閃點(°C)
16 °C