文件
49518
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸-5-叔丁基酯
≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H17NO4
CAS號碼:
分子量::
203.24
Beilstein:
2049031
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-7(11)5-4-6(10)8(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3