濃度
~36% Rh
SMILES 字串
O.[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;/h;;;1H2;/q3*-1;;+3
InChI 密鑰
QKLCKVVKVHCMIC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
水合硝酸铑是一种晶体,广泛用于催化、电镀和玻璃领域
應用
水合硝酸铑可用作前体:
- 在各种化学转化反应中合成铑类催化剂。
- 与九水硝酸铁反应合成氢化反应催化剂Fe–Rh/TiO2。
- 与Co(NO3)2 .6H2O反应合成Rh/Co双金属催化剂,催化乙烯氢甲酰化反应。
- 在硝酸盐水溶液中同时电沉积Cu和Rh。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥内。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
The effect of Fe?Rh alloying on CO hydrogenation to C2+ oxygenates
Chinese Journal of Catalysis, 329, 87-94 (2015)
The role of rhodium in the mechanism of the water-gas shift over zirconia supported iron oxide
J. Catal., 313, 34-45 (2014)
Insights into the Bimetallic Effects of a RhCo Catalyst for Ethene Hydroformylation: Experimental and DFT Investigations
Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, Ning Huang-Ning Huang (2020)
A study of Cu-Rh electrodeposition
ChemElectroChem, 10, e202200842-e202200842 (2023)
Effect of rhodium on the water-gas shift performance of Fe2O3/ZrO2 and CeO2/ZrO2: Influence of rhodium precursor.
Catalysis Today, 242, 168-177 (2015)