Merck
全部照片(3)
重要文件
205761
Sigma-Aldrich
硝酸钯(II) 水合物
同義詞:
硝酸亚钯 水合物, 硝酸钯 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pd(NO3)2·xH2O
CAS號碼:
分子量::
230.43 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder and chunks
品質等級
成份
Degree of hydration, ~2
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChI 密鑰
DTZRLFJKQHIVQA-UHFFFAOYSA-N
應用
烯烃硝化制二硝酸盐催化剂;也用作负载型钯催化剂的前体。
用作以下过程的反应物:
  • 燃料电池耐甲醇氧还原铂钯/碳合金纳米催化剂的制备
  • 硝酸盐基电解槽共电沉积钯和铜在钛基体上合成铜钯合金薄膜
  • 垂直排列多壁碳纳米管负载钯催化剂的制备及对 对-碘硝基苯与苯乙烯、丙烯酸乙酯的赫克反应
  • 抗烧结 Pd/SiO2 纳米催化剂的制备
  • 乙炔加氢二苯硫醚改性 Pd/TiO2 催化剂的制备
  • 氧化铝负载钯催化巴豆醛气相加氢催化剂的合成
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hatice Gamze Soğukömeroğulları et al.
Journal of hazardous materials, 369, 96-107 (2019-02-19)
We reported the improved catalytic property of Pd (0) nanoparticles decorated on amine-functionalized graphene nanosheets (Pd/GNS-NH2) for the hydrogenation of nitrophenol derivatives in the presence of NaBH4 at moderate conditions. Pd/GNS-NH2 nanocatalyst was synthesized by the deposition-reduction method. Sundry techniques