化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
263-264 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(/C)O[Rh](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Rh/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3+;
InChI 密鑰
DGOINFUDFBWCMX-MUCWUPSWSA-K
一般說明
铑(III)乙酰丙酮化物是黄色晶体化合物,由铑原子与三个乙酰丙酮配体配位而成。已知它在催化、有机电子学以及制备Rh复合物等领域有着广泛的应用。它易溶于有机溶剂。
應用
铑(III)乙酰丙酮化物可用于:
- 作为前体,合成具有催化活性的 铑纳米晶体;
- 作为高效催化剂,用于酮的α-烷基化、 仲醇的β-烷基化以及伯醇与胺的 烷基化。
- 制备用于有机发光器件的 高磷光复合物;
- 通过Rh(acac)3与三正辛基膦(TOP) 之间的直接反应,采用一步溶剂热法 合成负载在碳(Rh2P/C)上的 Rh2P NC。所得到的 电催化剂在析氢反应和析氧反应中 都表现出卓越的性能,超越了 Rh/C和Pt/C催化剂在水分解方面的能力。
- 制备单原子Rh/N掺杂 碳电催化剂,用于甲酸的氧化。
- 合成Pt–Rh NW作为 直接乙醇燃料电池中乙醇氧化反应(EOR)的 高效电催化剂。该电催化剂表现出增强的 催化活性,这主要归因于Rh的存在, 它增强了抗中毒能力。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Kinetically Controlled Synthesis of Rhodium Nanocrystals with Different Shapes and a Comparison Study of Their Thermal and Catalytic Properties
Journal of the American Chemical Society, 143, 6293-6302 (2021)
Tetrahedron Letters, 36, 1059-1059 (1995)
Organic Light-Emitting Devices with High External Quantum Efficiency and Operational Stability Based on Highly Phosphorescent Cyclometalating Rhodium(III) Complexes
Energy & Fuels, 35, 19123-19131 (2021)
Subnanometer PtRh Nanowire with Alleviated Poisoning Effect and Enhanced C?C Bond Cleavage for Ethanol Oxidation Electrocatalysis
ACS Catalysis, 9, 6607-6612 (2019)
Single-atom Rh/N-doped carbon electrocatalyst for formic acid oxidation
Nature Nanotechnology, 5, 390-397 (2020)