重要文件
803022
Sigma-Aldrich
5-甲基四氢叶酸-(谷氨酸-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
同義詞:
5-甲基四氢叶酸 维生素B9(谷氨酸-13C5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C5C15H25N7O6
分子量::
464.42
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
white to off-white
應用
detection
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
InChI 密鑰
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
相關類別
一般說明
5-甲基四氢叶酸(5-MTHF) 是一种活性叶酸代谢物。它在同型半胱氨酸通过供电子甲基合成蛋氨酸的过程中起到重要作用。[1]
5-甲基四氢叶酸-(谷氨酸-13C5) 是一种维生素B9的同位素,其中的所有五个谷氨酸碳都由13C6 碳所取代。
應用
5-甲基四氢叶酸-(谷氨酸-13C5)可用作稳定的同位素内标物,为LC-MS联用法测定橙汁样品带来准确的数据解读。[2]
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Protein and Amino Acid Metabolism
Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases, 227-268 (2015)
Determination of 5-Methyltetrahydrofolic Acid and Folic Acid in Citrus Juices Using Stable Isotope Dilution- Mass Spectrometry
Thomas PM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(5), 1293-1296 (2003)