文件
1379081
USP
D,L-5-甲基四氢叶酸钙
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
N- [4 -[[(2-氨基-1,4,5,6,7,8-六氢-5-甲基-4-氧代-6-哌啶基)甲基]氨基]苯甲酰基] -L-谷氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H23CaN7O6
CAS號碼:
分子量::
497.52
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
calcium d,l-5-methyltetrahydrofolate
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C20H25N7O6.Ca/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI 密鑰
VWBBRFHSPXRJQD-ZEDZUCNESA-L
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
應用
该 USP 参考标准旨在用于特定的质量测试和分析。
它还用于制备美国药典 (USP) 专著中所述用于通过HPLC进行强度和杂质分析标准溶液和系统适用性溶液:
  • I-5-甲基四氢叶酸钙片
  • I-5-甲基四氢叶酸钙胶囊
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 4841-4841 (2016)
Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 4842-4842 (2016)