重要文件
78173
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-苯基丁二酸
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O4
CAS號碼:
分子量::
194.18
Beilstein:
2616723
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +171±4°, c = 1% in acetone
mp
173-176 °C
SMILES 字串
OC(=O)C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
LVFFZQQWIZURIO-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3