蒸汽密度
4.35 (vs air)
蒸汽壓力
11 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.416 (lit.)
n20/D 1.416
bp
146 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
InChI 密鑰
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup