重要文件
766844
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
97%
同義詞:
3-Iodo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-iodo-2-picolinate, Methyl 3-iodopicolinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6INO2
CAS號碼:
分子量::
263.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
官能基
ester
iodo
SMILES 字串
COC(=O)c1ncccc1I
InChI
1S/C7H6INO2/c1-11-7(10)6-5(8)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
ITYQUGKRGXNQSC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)