化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −32±2°, neat
光學純度
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
折射率
n20/D 1.533
密度
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter