重要文件
Z517038
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 19/22 (2)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
Joints: ST/NS19/22 (2)
內徑 × 內徑
9 mm × 13 mm
有效長度
175 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)