反應適用性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[NH+](CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(CNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)NCCC(=O)N3Cc4ccccc4C#Cc5ccccc35
InChI
1S/C31H35N5O7S2.C6H15N/c37-27(12-6-5-11-25-29-23(19-44-25)34-31(40)35-29)33-17-26(45(41,42)43)30(39)32-16-15-28(38)36-18-22-9-2-1-7-20(22)13-14-21-8-3-4-10-24(21)36;1-4-7(5-2)6-3/h1-4,7-10,23,25-26,29H,5-6,11-12,15-19H2,(H,32,39)(H,33,37)(H2,34,35,40)(H,41,42,43);4-6H2,1-3H3/t23-,25-,26?,29-;/m0./s1
InChI 密鑰
RACLEVCKGUBCTH-GESOYTMLSA-N
一般說明
應用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
無銅單鍵化學是單鍵化學的另一種方法,它以較低的活化門檻進行,並且不含具有細胞毒性的過渡金屬催化劑。