文件
759309
Sigma-Aldrich
(氯二氟甲基)苯
96%
同義詞:
α-Chloro-α,α-difluorotoluene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5ClF2
CAS號碼:
分子量::
162.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.464
密度
1.233 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
RPSUKAMDJCKXAF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
99.0 °F
閃點(°C)
37.2 °C