化驗
≥97.0% (T)
形狀
crystals
包含
1-3% ether as stabilizer
溶解度
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
應用
三乙基氧四氟硼酸盐可用于:
- 与内酰胺反应,水解制备氨基酯。
- 通过[3 + 2]-环加成反应,由氮丙啶和腈制备取代的咪唑啉。
- 一系列 N-芳基磺酰基-α-氨基酸甲基酯的 N-烷基化,这些甲基酯在磺酰胺芳环第4位有可变取代基。
其他說明
强效乙基化剂;用于酸的酯化反应;以及蛋白质羧基残基的改性
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
客戶也查看了
Synthesis of substituted imidazolines via [3+ 2]-cycloaddition of aziridines with nitriles
Tetrahedron Letters, 45(6), 1137-1141 (2004)
The identification of aspartic acid residue 52 as being critical to lysozyme activity.
Biochemistry, 8(10), 4199-4205 (1969-10-01)
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1149-1149 (1979)
The Journal of Organic Chemistry, 42, 1801-1801 (1977)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 72, 927-927 (1960)