重要文件
150495
Sigma-Aldrich
亚硝酸异戊酯
96%
同義詞:
亚硝戊酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2CH2ONO
CAS號碼:
分子量::
117.15
Beilstein:
969510
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
技術
titration: suitable
顏色
colorless to green-yellow
colorless to yellow
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
<-80 °C
溶解度
water: soluble 0.38 g/L at 25 °C
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
亚硝酸异戊酯(Isopentyl nitrite或isoamyl nitrite),别名亚硝戊酯,是一种氧化剂。可作为亚磷酰胺的亚硝化剂,亚磷酰胺在亚硝化时重排为磷酸三酯。
應用
亚硝酸异戊酯的用途如下:
  • 作为多壁碳纳米管功能化的自由基引发剂。
  • 作为制备4-羧基苯基重氮盐四氟硼酸盐的试剂。
  • 合成过氧亚硝基 (ONOO-)。
亚硝酸异戊酯,别名亚硝戊酯,可用于邻氨基苯甲酸生成苯炔的反应。作为平滑肌松弛剂适合用作硝基扩血管药和消遣性药物(popper)。亚硝酸异戊酯还可组合用于治疗氰化物中毒,它可将血红蛋白(Hb)氧化为高铁血红蛋白(metHb),后者与氰化物反应形成无毒的氰化高铁血红蛋白。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
New insights into the functionalization of multi-walled carbon
nanotubes with aniline derivatives
Lipinska M E
Carbon, 50, 3280 -33294 (2012)
Electron transfer at Au surfaces modified by Tethered Osmium bipyridine?pyridine complexes
Journal of Solid State Electrochemistry, 11:11, 1511-1520 null
Tetrahedron Letters, 31, 1113-1113 (1990)
Comparing nitrosative versus oxidative stress toward zinc finger-dependent transcription. Unique role for NO.
Kroncke KD
The Journal of Biological Chemistry, 277(15), 13294-13301 (2002)
R M Uppu et al.
Analytical biochemistry, 236(2), 242-249 (1996-05-01)
A new method for the preparation of high concentrations of peroxynitrite (up to 1 M) is described. The synthesis uses a two-phase system and involves a displacement reaction by the hydroperoxide anion (in the aqueous phase) on isoamyl nitrite (in