重要文件
758345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
≥95%
同義詞:
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9ClO2
CAS號碼:
分子量::
172.61
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
113-116 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
InChI 密鑰
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Jing Xing et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 20(2), 668-672 (2019-08-07)
Currently, optical probes with near-infrared (NIR) fluorescence are of great interest in chemical biology. In the present study, we designed and synthesized a novel NIR fluorescent probe, IR789. IR789 has high selectivity and sensitivity for living cells imaging. The stronger