重要文件
407232
Sigma-Aldrich
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride
94%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H19ClN2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
359.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
94%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
224 °C (dec.) (lit.)
εmax
>80000 at 524-530 nm in glacial acetic acid at 0.003 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl[H].ClC1=C(CCC\C1=C/Nc2ccccc2)\C=N\c3ccccc3
InChI
1S/C20H19ClN2.ClH/c21-20-16(14-22-18-10-3-1-4-11-18)8-7-9-17(20)15-23-19-12-5-2-6-13-19;/h1-6,10-15,22H,7-9H2;1H/b16-14+,23-15+;
InChI 密鑰
VFKQWKQWRNVXTA-LPYKZFQHSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)