重要文件
753467
Sigma-Aldrich
4-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8O3S
CAS號碼:
分子量::
232.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
284-290 °C
官能基
aldehyde
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
InChI 密鑰
NRGPPHJDPPKYKN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)