重要文件
740861
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane-7-oxide
97%
同義詞:
1,3,5-Triaza-7-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 7-oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12N3OP
CAS號碼:
分子量::
173.15
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
280-290 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=P12CN3CN(CN(C3)C1)C2
InChI
1S/C6H12N3OP/c10-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h1-6H2
InChI 密鑰
BPHLLGJNQPYNDP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)