文件
692360
Sigma-Aldrich
四 [3,5-双(三氟甲基)苯基] 硼酸钠
同義詞:
苯,1,3-双(三氟甲基)- ,硼络合物, NaBARF, 四[3,5-双(三氟甲基)苯基]硼酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H12BF24Na
CAS號碼:
分子量::
886.20
Beilstein:
5474788
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
core: sodium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI 密鑰
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
四[3,5-双(三氟甲基)苯基]硼酸钠,简称NaBArF,广泛用作官能化三烯化合物环聚合反应的催化剂。NaBArF也可作为前体合成其他四[3,5-双(三氟甲基)苯基]硼酸(TFPB)试剂。四[3,5-双(三氟甲基)苯基]硼酸钠,简称NaBAr′4,是易溶的稳定化合物,可用作化学合成中的[BArF]反离子源。它可抗各种氧化剂降解,具有强亲脂性。可作为便捷试剂用于阳离子亲电金属烷基络合物的生成和稳定。 还用于乙烯活性聚合反应、α-烯烃的寡聚反应、烯烃氢化反应和硅氢化反应。
應用
TFPB阴离子可用于催化:
  • 偶氮偶联与N-和C-亚硝化反应。
  • 不同的羰基底物和三甲基氯化亚砜经相转移催化合成环氧乙烷。
  • 离子选择性膜合成反应9
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A facile in-situ diazo-coupling reactions under two-phase conditions catalyzed by tetrakis [3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl] borate ion.
Iwamoto H, et al.
Tetrahedron Letters, 24(43), 4703-4706 (1983)
[(3, 5-(CF3) 2C6H3) 4B]-[H (OEt2) 2]+: a convenient reagent for generation and stabilization of cationic, highly electrophilic organometallic complexes.
Brookhart M, et al.
Organometallics, 11(11), 3920-3922 (1992)
Synthesis and Structure of the Thallium (I) Salt of the Tetrakis {3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl} borate Anion.
Hughes R P, et al.
Inorganic Chemistry, 36(8), 1726-1727 (1997)
Anion-catalyzed Phase-transfer Catalysis. II. Effects of Anionic Tetrakis [3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl] borate Catalyst in Phase-transfer-catalyzed Sulfonium Ylide Formation.
Shiraki Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58(10), 3041-3042 (1985)
Double cyclopolymerization of functionalized trienes catalyzed by palladium complexes
Motokuni K, et al.
Macromolecules, 44, 751-756 (2011)