Merck
全部照片(3)
重要文件
723517
Sigma-Aldrich
(4-甲基苯基硼酸频哪醇酯)三苯基溴化膦
95%
同義詞:
(4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)苄基)三苯基溴化膦, 4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼酸苯基)-甲基三苯基溴化膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H33BBrO2P
CAS號碼:
分子量::
559.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
265-270 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Br-].CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2
InChI
1S/C31H33BO2P.BrH/c1-30(2)31(3,4)34-32(33-30)26-22-20-25(21-23-26)24-35(27-14-8-5-9-15-27,28-16-10-6-11-17-28)29-18-12-7-13-19-29;/h5-23H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
QMJSYLUNLKWPAC-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)