文件
C9008
Sigma-Aldrich
p -香豆酸
≥98% purity (HPLC), powder
同義詞:
反式对羟基肉桂酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
164.16
Beilstein:
2207383
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
product name
p -香豆酸, ≥98.0% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to yellow
mp
214 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI 密鑰
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
对香豆酸已被用作蛋白质免疫印迹分析中化学发光底物的组分。
生化/生理作用
在蛋白质免疫印迹中,对香豆酸也被用作化学发光底物的增强剂。
羟基肉桂酸存在于许多水果和蔬菜中。
其他說明
主要为反式异构体。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
p-Coumaric acid kills bacteria through dual damage mechanisms.
Zaixiang L, et al.
Food Control, 25, 550-554 (2012)
Inflammation triggers high mobility group box 1 (HMGB1) secretion in adipose tissue, a potential link to obesity.
Gunasekaran MK, et al.
Cytokine, 64, 103-111 (2013)
TGF-beta receptor levels regulate the specificity of signaling pathway activation and biological effects of TGF-beta.
Rojas A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1793, 1165-1173 (2009)
A cost effective non-commercial ECL-solution for Western blot detections yielding strong signals and low background.
Haan C and Behrmann I
Journal of Immunological Methods, 318, 11-11 (2007)
Enhanced chemiluminescence (ECL) for routine immunoblotting: An inexpensive alternative to commercially available kits.
Mruk DD and Cheng CY
Spermatogenesis, 1, 121-122 (2011)
條款
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
在 Ascentis® RP-Amide 上進行類黃酮 HPLC 分析的規程