718823
1 of 10
Sigma-Aldrich
684104
(1S,2S)-1,2-双(2,4,6-三甲基苯基)乙二胺 二盐酸盐 水合物
BML00300
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
CDS010360
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-ylboronic acid
D157805
N,N′-二甲基乙二胺
BCH00034
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester
931063
PEPPSI™-IPr catalyst ChemBeads
682675
2-异丁酰基环己酮
913200
(R)-BIDIME
BCH00031
3,5-Dimethyl-1-(THP)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
659142
2,6-二甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二甲酸二叔丁酯
97%
solid
74-78 °C
ether
2-8°C
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnn2C3CCCCO3
1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3
ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?