重要文件
659142
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二甲酸二叔丁酯
97%
同義詞:
2,6-二甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H27NO4
CAS號碼:
分子量::
309.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
142-149 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(CC(=C(C)N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10-12(14(19)21-16(3,4)5)9-13(11(2)18-10)15(20)22-17(6,7)8/h18H,9H2,1-8H3
InChI 密鑰
WSWDAKKWVAVVAI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)