重要文件
717045
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-亚甲基-L-脯氨酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H17NO4
CAS號碼:
分子量::
227.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −58°, c = 0.5 in chloroform
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
110-115 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-7-5-8(9(13)14)12(6-7)10(15)16-11(2,3)4/h8H,1,5-6H2,2-4H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
ULLGRIBXGPATMA-QMMMGPOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)