708518
同義詞:
α,α′-Bis(diphenylphosphino)-m-xylene, [1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[diphenyl]phosphine
1 of 10
Sigma-Aldrich
526460
4,5-双(二苯基膦基)-9,9-二甲基氧杂蒽,97%
328774
三(二亚苄基丙酮)二钯(0)
479500
1,2-双(二环己基膦基)乙烷
177261
DPPF
697230
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)
216666
四(三苯基膦)钯(0)
262048
1,3-双(二苯基膦)丙烷
376728
1,2-双(二苯基膦)乙烷
578266
1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁
241717
苯基乙烯基砜
powder
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reactionreaction type: Heck Reactionreaction type: Hiyama Couplingreaction type: Negishi Couplingreaction type: Sonogashira Couplingreaction type: Stille Couplingreaction type: Suzuki-Miyaura Couplingreagent type: ligand
50-55 °C
phosphine
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3cccc(CP(c4ccccc4)c5ccccc5)c3
1S/C32H28P2/c1-5-16-29(17-6-1)33(30-18-7-2-8-19-30)25-27-14-13-15-28(24-27)26-34(31-20-9-3-10-21-31)32-22-11-4-12-23-32/h1-24H,25-26H2
QLSOZHFOFHARBJ-UHFFFAOYSA-N
Aquatic Chronic 4
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
>230.0 °F
> 110 °C
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 2
631922
1,2-双(二叔丁基膦甲基)苯
SAFC
698490
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene