重要文件
701866
Sigma-Aldrich
双(2,4,6-三甲基苯基)氯化磷
95%
同義詞:
二(2,4,6-三甲基苯基)氯化膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H22ClP
CAS號碼:
分子量::
304.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
80-85 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(P(Cl)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22ClP/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)20(19)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
InChI 密鑰
AZIJQQZQDFCANM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)