重要文件
700711
Sigma-Aldrich
N-(二环己基膦)-2-(2′-甲苯基)吲哚
95%
同義詞:
N-(二环己基膦)-2-(2′-甲基苯基)-1H-吲哚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H34NP
CAS號碼:
分子量::
403.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
139-145 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
Cc1ccccc1-c2cc3ccccc3n2P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-21-12-8-10-18-25(21)27-20-22-13-9-11-19-26(22)28(27)29(23-14-4-2-5-15-23)24-16-6-3-7-17-24/h8-13,18-20,23-24H,2-7,14-17H2,1H3
InChI 密鑰
KESYNFLRGDUANT-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for Suzuki-Miyaura coupling reactions
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)