化驗
97%
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
256-262 °C
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N1c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c1cccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H27NOP2/c1-5-15-27(16-6-1)39(28-17-7-2-8-18-28)33-25-13-23-31-35(33)38-36-32(37-31)24-14-26-34(36)40(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h1-26,37H
InChI 密鑰
HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
應用
N -XantPhos 是一种去质子化螯合芳基双膦配体,可用于:
- 制备 Pd-NiXantphos 催化系统,用于未活化的芳基氯化物的室温交叉偶联反应。
- 辛可宁铱 (Ⅲ) 环金属配合物的合成,该配合物具有良好的发光和量子效率。
- N -XantPhos 和 N 修饰的对等物也用于氢甲酰化反应的铑基催化剂的制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Enhanced emission and analyte sensing by cinchonine iridium (III) cyclometalated complexes bearing bent diphosphine chelators.
Organometallics, 32(10), 2908-2917 (2013)
NiXantphos: A Deprotonatable Ligand for Room-Temperature Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of Aryl Chlorides.
Journal of the American Chemical Society, 136(17), 6276-6287 (2014)
A new approach to dendritic supported NIXANTPHOS-based hydroformylation catalysts.
J. Mol. Catal. A: Chem., 257(1-2), 78-88 (2006)