重要文件
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-吡唑
97%
同義詞:
1-(叔丁氧基羰基)吡唑, 1H-吡唑-1-羧酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12N2O2
CAS號碼:
分子量::
168.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.472
bp
161 °C/760 mmHg
密度
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)