重要文件
650277
Sigma-Aldrich
环己烯-1-硼酸频哪醇酯
同義詞:
2-(1-Cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H21BO2
CAS號碼:
分子量::
208.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCC2
InChI
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h8H,5-7,9H2,1-4H3
InChI 密鑰
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
相關類別
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.0 °F
閃點(°C)
103.9 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)