文件
434167
Sigma-Aldrich
N,N′-二-Boc-1H-1-胍基吡唑
98%, for peptide synthesis
同義詞:
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H22N4O4
CAS號碼:
分子量::
310.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-二-Boc-1H-1-胍基吡唑, 98%
化驗
98%
mp
86-90 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
InChI 密鑰
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3