重要文件
687375
Sigma-Aldrich
对乙酰氨基苯甲醚(甲氧基-13C)
Extra pure, 99 atom % 13C, 99% (CP)
同義詞:
N-(4-甲氧基-13C-苯基)乙酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS號碼:
分子量::
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
powder
mp
128-130 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChI 密鑰
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)