重要文件
679798
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)钌(II)
packaged for use in deposition systems
同義詞:
二乙基二茂钌
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C7H9RuC7H9
CAS號碼:
分子量::
287.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.5870 (lit.)
bp
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
密度
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI 密鑰
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Atomic number of base material: 44 Ruthenium
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.