重要文件
49419
Sigma-Aldrich
L-谷氨酰胺
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
同義詞:
(S)-2,5-二氨基-5-氧代戊酸, L-谷氨酸-5-酰胺, 左谷酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
146.14
Beilstein:
1723797
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
產品名稱
L-谷氨酰胺, BioUltra, ≥99.5% (NT)
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +33.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
燃燒殘留物(900 °C)
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 110 °C
顏色
white
pH值
5.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
L-谷氨酰胺已用于下丘脑神经元的培养基, 血清蛋白等速电泳的间隔基, 各种微生物的生长需要。
生化/生理作用
L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,作为细胞培养过程中主要的能量来源而成为培养基的重要组分。L-谷氨酰胺在干粉及冷冻溶液的状态下极为稳定。然而,L-谷氨酰胺在液体培养基或储存溶液中均会相对较快的降解。最佳的细胞表现通常需要在使用前向培养基中添加L-谷氨酰胺补充剂。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
Techniques for culture of hypothalamic neurons.
C Loudes et al.
Methods in enzymology, 103, 313-334 (1983-01-01)
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly