重要文件
668338
Sigma-Aldrich
9-十一炔-1-醇
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H20O
CAS號碼:
分子量::
168.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
90%
折射率
n20/D 1.466
bp
92-93 °C/0.03 mmHg
密度
0.866 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
InChI 密鑰
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1