重要文件
667595
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(苯磺酰)苄胺
96%
同義詞:
(苯磺酰基苯基甲基)氨基甲酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H21NO4S
分子量::
347.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
solid
mp
169 °C (dec.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC(c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)23-17(20)19-16(14-10-6-4-7-11-14)24(21,22)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16H,1-3H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
OUHZVJQYJUWAIE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)