化驗
97%
形狀
solid
mp
236-242 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)5-1-2-6-7(3-5)13-4-12-6;/h1-3H,4H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
DGKKZZSEXSGSIG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3